Tisk…
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510199-1G PC510199-250MG
APOSPC510199-1GEA 20300 CZK
APOSPC510199-1G APOSPC510199-250MG
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Vzorec: C₈H₁₃F₂NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189573
CAS číslo: 1196145-07-9