Tisk…
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510197-1G PC510197-250MG
APOSPC510197-1GEA 17130 CZK
APOSPC510197-1G APOSPC510197-250MG
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168448
CAS číslo: 1803857-10-4