Tisk…
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51019-100MG
APOSPC51019-100MGEA 622 CZK
APOSPC51019-100MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₃BrFIN₂
MW: 340,919 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18384871
CAS číslo: 1286734-77-7