Tisk…
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510189-1G PC510189-250MG
APOSPC510189-1GEA 6910 CZK
APOSPC510189-1G APOSPC510189-250MG
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658616
CAS číslo: 1089279-29-7