Tisk…
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carbaldehyde, 5-Fluoro-6-formyl-1-methyl-1H-indazole
PC51018-100MG PC51018-1G PC51018-500MG
APOSPC51018-100MGEA 6190 CZK
APOSPC51018-100MG APOSPC51018-1G APOSPC51018-500MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₇FN₂O
MW: 178.163 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18384870
CAS číslo: 1286734-88-0