Tisk…
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510167-1G PC510167-250MG
APOSPC510167-1GEA 21490 CZK
APOSPC510167-1G APOSPC510167-250MG
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Vzorec: C₅H₆BrF₅
MW: 240,997 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27935381
CAS číslo: 1383437-60-2
UN: 1993
ADR: 3,III