Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510146-5G PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA 3810 CZK
APOSPC510146-5G APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22494116
CAS číslo: 1326316-85-1