Tisk…
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510142-5G PC510142-1G
APOSPC510142-5GEA 11310 CZK
APOSPC510142-5G APOSPC510142-1G
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03721051
CAS číslo: 32387-18-1