Tisk…
Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510136-1G PC510136-250MG
APOSPC510136-1GEA 8730 CZK
APOSPC510136-1G APOSPC510136-250MG
Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-Fluorothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18416559
CAS číslo: 153027-86-2