Tisk…
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510133-5G PC510133-1G
APOSPC510133-5GEA 3640 CZK
APOSPC510133-5G APOSPC510133-1G
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Vzorec: C₁₁H₁₆FO₃P
MW: 246.215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22574982
CAS číslo: 63909-54-6