3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510107-1G
PC510107-250MG
APOSPC510107-1GEA
17130
CZK
APOSPC510107-1G
APOSPC510107-250MG
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Vzorec:
C₁₄H₇F₂N₃O₃S MW: 335,285 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00987073 CAS číslo: 313222-96-7 |