Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-4-fluoronitrobenzene
PC51010-1G PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA 992 CZK
APOSPC51010-1G APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,011 g/mol
Bod varu: 315 °C
Bod tání: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18071077
CAS číslo: 1218764-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III