Tisk…
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510092-1G PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA 14220 CZK
APOSPC510092-1G APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410446
CAS číslo: 220455-42-5