6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510090-1G
PC510090-5G
PC510090-250MG
APOSPC510090-1GEA
14220
CZK
APOSPC510090-1G
APOSPC510090-5G
APOSPC510090-250MG
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₈F₃NO₂ MW: 267,203 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06410031 CAS číslo: 887979-25-1 |