Tisk…
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510081-1G PC510081-5G
APOSPC510081-1GEA 11310 CZK
APOSPC510081-1G APOSPC510081-5G
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410236
CAS číslo: 887973-92-4