Tisk…
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510079-1G PC510079-5G
APOSPC510079-1GEA 14220 CZK
APOSPC510079-1G APOSPC510079-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Vzorec: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410615
CAS číslo: 924817-75-4