6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510078-1G
PC510078-5G
APOSPC510078-1GEA
11310
CZK
APOSPC510078-1G
APOSPC510078-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₈F₃NO₂ MW: 267,203 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115434 CAS číslo: 898405-31-7 |