Tisk…
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510074-1G PC510074-5G
APOSPC510074-1GEA 14220 CZK
APOSPC510074-1G APOSPC510074-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(2-fluorophenyl)propane
Vzorec: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410613
CAS číslo: 924818-00-8