Tisk…
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510069-1G PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA 15970 CZK
APOSPC510069-1G APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410448
CAS číslo: 356058-13-4