Tisk…
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510067-1G PC510067-5G
APOSPC510067-1GEA 14220 CZK
APOSPC510067-1G APOSPC510067-5G
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₂H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410330
CAS číslo: 887974-19-8