Tisk…
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510061-1G PC510061-5G
APOSPC510061-1GEA 14220 CZK
APOSPC510061-1G APOSPC510061-5G
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410429
CAS číslo: 887974-54-1