Tisk…
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510060-1G PC510060-5G
APOSPC510060-1GEA 14220 CZK
APOSPC510060-1G APOSPC510060-5G
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₂H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410125
CAS číslo: 887981-41-1