Tisk…
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510059-1G PC510059-5G
APOSPC510059-1GEA 14220 CZK
APOSPC510059-1G APOSPC510059-5G
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Vzorec: C₁₄H₇F₆NO₂
MW: 335.201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410088
CAS číslo: 887982-70-9