Tisk…
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510056-1G PC510056-5G
APOSPC510056-1GEA 7840 CZK
APOSPC510056-1G APOSPC510056-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18285558
CAS číslo: 716361-59-0