Tisk…
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510054-1G PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA 7840 CZK
APOSPC510054-1G APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09949279
CAS číslo: 1016788-23-0