Tisk…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510053-1G PC510053-5G
APOSPC510053-1GEA 7840 CZK
APOSPC510053-1G APOSPC510053-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18285538
CAS číslo: 1314406-43-3