Tisk…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510052-1G PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA 8700 CZK
APOSPC510052-1G APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀F₃NO₃
MW: 273.208 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442790
CAS číslo: 1314406-50-2