Tisk…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510051-1G PC510051-5G
APOSPC510051-1GEA 7840 CZK
APOSPC510051-1G APOSPC510051-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09935518
CAS číslo: 1016869-97-8