Tisk…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510050-1G PC510050-5G
APOSPC510050-1GEA 7840 CZK
APOSPC510050-1G APOSPC510050-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09730560
CAS číslo: 953753-01-0