Tisk…
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510049-1G PC510049-5G
APOSPC510049-1GEA 11310 CZK
APOSPC510049-1G APOSPC510049-5G
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Vzorec: C₁₅H₂₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442783
CAS číslo: 1314419-66-3