Tisk…
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510038-1G PC510038-5G
APOSPC510038-1GEA 9590 CZK
APOSPC510038-1G APOSPC510038-5G
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18911747
CAS číslo: 1305320-65-3