Tisk…
2-[4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510037-25G PC510037-5G
APOSPC510037-25GEA 34720 CZK
APOSPC510037-25G APOSPC510037-5G
2-[4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
2-[4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylthio]acetic acid
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665841
CAS číslo: 836-12-4