Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510028-25G PC510028-5G
APOSPC510028-25GEA 36370 CZK
APOSPC510028-25G APOSPC510028-5G
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₃H₉FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651705
CAS číslo: 1267968-10-4