Tisk…
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510027-1G PC510027-5G
APOSPC510027-1GEA 5230 CZK
APOSPC510027-1G APOSPC510027-5G
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Vzorec: C₁₈H₁₈FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651702
CAS číslo: 1272756-24-7