Tisk…
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510024-1G PC510024-5G
APOSPC510024-1GEA 7280 CZK
APOSPC510024-1G APOSPC510024-5G
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Ethyl cis-2-(4-Fluorobenzylamino)cyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651690
CAS číslo: 1033755-81-5