Tisk…
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510023-25G
APOSPC510023-25GEA 7180 CZK
APOSPC510023-25G
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Ethyl 4,5-Difluoro-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₂NO₄
MW: 231,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042826
CAS číslo: 1214387-06-0