Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510022-1G PC510022-5G
APOSPC510022-1GEA 11310 CZK
APOSPC510022-1G APOSPC510022-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Vzorec: C₁₄H₉FN₂O
MW: 240,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071009
CAS číslo: 148671-42-5