Tisk…
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510019-1G PC510019-5G
APOSPC510019-1GEA 2860 CZK
APOSPC510019-1G APOSPC510019-5G
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659045
CAS číslo: 116548-07-3