Tisk…
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 14220 CZK
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495906
CAS číslo: 1226776-88-0