Tisk…
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510016-1G PC510016-5G
APOSPC510016-1GEA 11310 CZK
APOSPC510016-1G APOSPC510016-5G
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₇F₂NO₄
MW: 231.153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495905
CAS číslo: 1226776-82-4