Tisk…
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510011-25G PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA 21890 CZK
APOSPC510011-25G APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Vzorec: C₆H₄F₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375235
CAS číslo: 52200-99-4