Tisk…
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510010-1G PC510010-5G
APOSPC510010-1GEA 5530 CZK
APOSPC510010-1G APOSPC510010-5G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Vzorec: C₁₂H₁₆BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191631
CAS číslo: 253429-30-0