3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510009-1G
PC510009-5G
APOSPC510009-1GEA
4670
CZK
APOSPC510009-1G
APOSPC510009-5G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₂FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11156505 CAS číslo: 1021243-16-2 |