Tisk…
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 7280 CZK
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13191588
CAS číslo: 1197193-28-4