Tisk…
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510004-5G PC510004-1G
APOSPC510004-5GEA 41330 CZK
APOSPC510004-5G APOSPC510004-1G
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024822
CAS číslo: 291536-42-0