Tisk…
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510003-1G PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA 7280 CZK
APOSPC510003-1G APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656825
CAS číslo: 1033778-62-9