Tisk…
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510002-1G PC510002-5G
APOSPC510002-1GEA 5530 CZK
APOSPC510002-1G APOSPC510002-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Vzorec: C₁₂H₁₅FN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656806
CAS číslo: 864292-15-9