Tisk…

2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene

PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 622 CZK
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,902 g/mol
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11855999
CAS číslo: 364-11-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR