Tisk…
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 13060 CZK
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Vzorec: C₆H₅F₉
Bod varu: 63 °C
Hustota: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784187
CAS číslo: 38436-17-8