Tisk…
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50972-1G PC50972-250MG PC50972-5G
APOSPC50972-1GEA 14060 CZK
APOSPC50972-1G APOSPC50972-250MG APOSPC50972-5G
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32693996
CAS číslo: 2092624-18-3